Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE mit Kreuzkopf an einem Ende
Speziell für röhrchenartige Behältnisse vorgesehen, jedoch auch als Allzweckrührer sehr wirkungsvoll. Die Magnetrührer mit PTFE-Beschichtung sind an einer Seite mit einem Kreuzkopf ausgestattet.
7.85 € - 33.85 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16255721
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
20.65 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10690443
|
Fisherbrand™
|
40 mm |
8.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16215731
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
33.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10600453
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
13.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11527822
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11547822
|
Fisherbrand™
|
17 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11537822
|
Fisherbrand™
|
14 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Robuster, vielseitig verwendbarer Magnetrührer
- Speziell für röhrchenartige Behältnisse vorgesehen, jedoch auch als Allzweckrührer sehr wirkungsvoll
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |