Learn More
Masterflex™ Infusionspumpe für eine Spritze
Artikelnummer. 12486350
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Bis zu 60 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12486350 Bis zu 60 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12486350 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7490005
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Pumpen für Anwendungen mit geringen Durchsatz und geringem Druck, bei denen Präzision gefragt ist. Cole-Parmer™ Infusionspumpen für eine Spritze verfügen über eine Motorsteuerung durch einen Mikroprozessor und Präzisionsgetriebe.
Der Mikroprozessor wählt anhand der verwendeten Spritze automatisch die Anzeigeeinheit aus. Ermöglicht genaue Flussraten bis 0.2 μl/Stunde. Die hohe dynamische Bandbreite (6000:1) gewährleistet eine herausragende Flexibilität. Alle Befehle lassen sich über das Bedienfeld an der Vorderseite einprogrammieren. Änderung der Einstellungen bei laufender Pumpe möglich.
  • Die alphanumerische LCD-Hintergrundbeleuchtung führt durch die Einrichtung und die Funktionen.
  • Der dauerhafte Speicher behält die Einstellungen bei, auch wenn die Pumpe ausgeschaltet wird.
  • 0.5%
Spezifikation
Spannung 230 V
Kapazität (metrisch) Bis zu 60 ml
Lineare Kraft (metrisch) 20 lb./sq. in.
Reproduzierbarkeit ±0.2 %
Typ Spritzenpumpe
Gewicht (metrisch) 0.01 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Anwendungen Ideal für Anwendungen mit geringer Durchflussrate und geringem Druck
Displaytyp LCD
Flussratengenauigkeit ± 0.5 %
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 140 mm
Gesamtbreite (metrisch) 230 mm