Learn More
Corning™ Einwegbeutel für HYPERStack™ Gefäße
Wird zum Hinzufügen von Medien, Trypsin oder zum Quenchen von Substraten verwendet, um die Zellkultur in einer vollständig geschlossenen Lösung zu vervollständigen
Marke:  Corning™ 91-200-77
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15543861
  • 180.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Diese Einwegbeutel können mittels Schweißen oder über vormontierte Mehrzweckanschlüsse an Schläuche angeschlossen werden. Sie können zum Hinzufügen von Medien, Trypsin oder zum Quenchen von Substraten verwendet werden, um die Zellkultur in einer vollständig geschlossenen Lösung zu vervollständigen.
Filmtyp: ULDPE
Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
20 l
Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
Je 1
Anschluss 1 – 12 L x 0,118 ID x 0,164 in. AD PVC-Schläuche, 0,37 in. x 0,12 in. Reduzierstück, Anschluss 2 – MPC-Steckverbinder mit 0,37 in.-Buchse, MPC-Kappe, Luer-Steckverbinder mit Luer-Buchse, auswechselbares Ventil, Beutelanschluss mit 0,5 in.-Buchse
HyperStack™ Gefäße zum Hinzufügen von Mediensubstraten zur Vervollständigung von Zellkulturen in einer vollständig geschlossenen Lösung
ULDPE
1/Packung
Je