Learn More
Cole-Parmer™ Sterile Einwegspatel mit konischer Klinge/Löffel
Artikelnummer. 11740449 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
24.61 cm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11740449 24.61 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11740449 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0626500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Keine Zeit mehr verschwenden mit der erneuten Sterilisation von Spateln
  • Jeder Spatel ist einzeln verpackt und wird durch Gammabestrahlung sterilisiert, ohne ETO-Rückstände
  • Modifizierte Polystyrol-Konstruktion
  • Ungiftig- und chemikalienbeständig
  • Spatel sind RNase-/DNase-frei, nicht-pyrogenisch und antistatisch
Specifications
Beschreibung Spatel mit konischer Klinge/Löffel
Produkttyp Spatel- und Löffelausstattung
Länge (angloamerikanisch) 9.69 Zoll
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 24.61 cm