Learn More
CD274 (PDL1) Recombinant Human Protein, hIgG1-Fc Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the N-terminal segment (Met 1-Thr 239) of the extracellular domain of human CD274 (NP_054862.1) fused to the Fc region of human IgG1 at the C-terminus
147.00 € - 558.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 52kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias B7-H, B7H1, mgC142294, mgC142296, PD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15284615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10084H02H25
5 x 5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15204625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10084H02H50
50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15294615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10084H02H250
5 x 50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD274 molecule (CD274), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in protein studies such as protein structure analysis and protein-protein interactions. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • Activity: Measured by its binding ability in a functional ELISA; immobilized human PDCD1/PD1 at 10μg/mL (100μg/well) can bind recombinant human CD274/PDL1-Fc chimera with a linear range of 0.02-0.4μg/mL
  • Formulation: Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
B7-H, B7H1, mgC142294, mgC142296, PD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1
CD274 (PDL1)
Mammalian
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
52kDa
<1 EU/μg
CD274 molecule
IgG1 Fc Tag
CD Proteins
Other Proteins