Learn More
CD38 Recombinant Human Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain of human CD38 (NP_001766.2) (Val 43-Ile 300) fused to a C-terminal polyhistidine tag
422.00 € - 2410.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Gen-ID (Entrez) 952
Molekulargewicht 31.3kDa
Reinigungsverfahren PAGE
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15247235
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10818H08H25
5 x 5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15257235
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10818H08H250
5 x 50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
ADP-Ribosyl Cyclase (CD38), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • Activity: The activity of this protein has not been tested
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
31.3kDa
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Truncated/Recombinant
T10, CD38
CD38
Mammalian
Lyophilized
952
PAGE
C-Terminal
<1 EU/μg
CD38 Molecule
His Tag
CD Proteins
≥90% by SDS-PAGE