Learn More
CD97, rekombinantes, humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Gln 398) der humanen CD97-Isoform 2 (NP_001775.2) kodiert und am C-Terminus mit der Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 11280H02H250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13416136
  • 1010.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD97-Molekül, rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen eignen sich rekombinante Proteine für die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen, als Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisierter, humaner CD55 bei 2 μg/ml (100 μl/Well) humanen CD97 mit einem linearen Bereich von 1.28 bis 32 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
GPCR-Rezeptor
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
976
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
CD97-Molekül
IgG1-Fc-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
68.2 kDa
5 x 50μ g
Verkürzt/rekombinant/Zelloberflächenprotein
TM7LN1, CD97
CD