Learn More
CSF1R (MCSFR), rekombinantes, humanes Protein (ohne katalytische Aktivitätsdomäne), His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Glu 512) des humanen CSF1R-Vorläufers (NP_005202.2) kodiert und mit einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10161H08H25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13425746
  • 171.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Koloniestimulierender Faktor-1-Rezeptor (CSF1R/MCSFR), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden. Da dieses Produkt ein verkürztes Protein ist und keine intrazelluläre, katalytische Aktivitätsdomäne enthält, ist es nicht für die Verwendung in Enzymaktivitätsstudien geeignet.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisierter, humaner CSF1R bei 10 μg/ml biotinylierten, humanen CSF1 binden. Die ED50 von biotinyliertem, humanem CSF1 beträgt 8 ng/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween-80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Zytokin-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
1436
>98 % von SDS-PAGE
Bei -20 bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Koloniestimulierender Faktor-1-Rezeptor
His-Tag
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
56 kDa
5 x 5μ g
Verkürzt/rekombinant/Zelloberflächenprotein
M-CSF R, CSF1R, FMS, CSFR, FIM2, C-FMS, CD115
CSF1R