Learn More
EFNA3 (EphrinA3) rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die reife Form von humanem EphrinA3 (NP_004943.1), Reste Met 1 bis Ser 213, kodiert und am C-terminus mit der Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10188H02H250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13415776
  • 297.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ephrin-A3 (EFNA3), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen eignen sich rekombinante Proteine für die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen, als Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisierter Maus-EPHA6 bei 1 μg/ml (100 μl/Well) humanen EFNA3-Fc binden. Die EC50 von humanem EFNA3 beträgt 299.2 ng/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Ephrine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
1944
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Ephrin-A3
IgG1-Fc-Tag
Kinasen und Inhibitoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
48 kDa
5 x 50μ g
Rekombinantes/Zelloberflächenprotein/Ligand
EFNA3, EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3
EFNA3