Learn More
EFNA5 (EphrinA5) rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die den humanen EphrinA5-Vorläufer (NM_001962.1) (Met 1-Asn 203) kodiert und am C-Terminus mit der Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10192H02H5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13425796
  • 67.75 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ephrin-A5 (EFNA5), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen eignen sich rekombinante Proteine für die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen, als Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisierter, humaner EFNA5-Fc bei 1 μg/Well biotinylierten, rekombinanten, humanen EPHA4 mit einem linearen Bereich von 4.0 bis 20 μg/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Ephrine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
1946
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Ephrin-A5
IgG1-Fc-Tag
Kinasen und Inhibitoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
47.9 kDa
5 μ g
Rekombinantes/Zelloberflächenprotein/Ligand
EFNA5, AF1, EFL5, RAGS, EPLG7, GLC1M, LERK7
EFNA5