Learn More
EGF rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die reife, lösliche Form von humanem EGF (NP_001954.2) (Asn 971-Arg 1023) kodiert und am N-Terminus mit dem Fc-Bereich von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10605H01H50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413029
  • 100.98 € / 50 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 08-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Geeignet für die Durchführung von zellbasierten Assays. Kann auch als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen in einem Zellproliferation-Assay unter Verwendung von embryonalen BALB/c-3T3-Maus-Fibroblastenzellen. Die EC50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 20 bis 80 pg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
33 kDa
50 μ g
Volle Länge/rekombinant
<1 EU/μg
Epidermaler Wachstumsfaktor
Assay-Standard
Säugetiere
Lyophilisiert
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
EGF (Epidermaler Wachstumsfaktor)
HOMG4, URG, EGF
EGF
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
IgG1-Fc-Tag