Learn More
EGF Recombinant Human Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the mature form of human EGF (NP_001954.2) (Asn 971-Arg 1023) retaining the initial Met at the N-terminus
55.75 € - 133.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 6.3kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Strukturform Full Length/Recombinant
Gen-Alias EGF, HOMG4, URG
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13453029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10605HNAE25
5 x 5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13473029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10605HNAE5
5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13463029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10605HNAE250
5 x 50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Epidermal growth factor (EGF) recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure and performing cell based assays. It can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in other research applications.
Background: Human epidermal growth factor (EGF) exerts actions on a wide variety of biological processes, and plays an important role in the regulation of cell growth, proliferation, and differentiation mediated by its high-affinity receptor EGFR on the cell surface. It induces differentiation of specific cells, promotes angiogenesis, and inhibits gastric acid secretion in vivo, while serving as a potent mitogenic actor for a variety of cultured cells of both ectodermal and mesodermal origin. Human EGF was originally isolated from urine based on its inhibitory effect on gastric secretion and named urogastrone accordingly. EGF is the founding member of the EGF-family of proteins which are characterized by the presence of at least one EGF structural unit (a conserved six cysteine motif that forms three disulfide bonds). The EGF precursor is believed to exist as a membrane-bound molecule containing nine EGF units, and is proteolytically cleaved to generate the 53-amino acid peptide hormone.
  • N-terminal Sequence Analysis: Met 1
  • Activity: Measured in a cell proliferation assay using BALB/c 3T3 mouse embryonic fibroblasts (Rubin, J.S. et al. 1991, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:415.), the EC50 for this effect is typically 20-100pg/mL
  • Formulation: Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% mannitol, 5% trehalose, 0.02% Tween™-80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
Manufactured by Sino Biological (China).
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
EGF, HOMG4, URG
EGF
E. coli
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
6.3kDa
Full Length/Recombinant
Epidermal growth factor
Untagged
Growth Factors & Receptors
EGF (Epidermal Growth Factor)