Learn More
EGFR Recombinant Mouse Protein (without Catalytic Activity Domain), hIgG1-Fc Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain of mouse EGFR (Q01279) (Met 1-Ser 647) fused to the Fc region of human IgG1 at the C-terminus
68.00 € - 293.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 96kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Strukturform Truncated/Recombinant/Cell Surface Protein
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Fünf Fläschchen mit gefriergetrocknetem Protein
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13473179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
51091M02H5
5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13493179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
51091M02H50
50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), recombinant mouse protein is supplied as a lyophilized powder. In general, recombinant proteins are suitable for use in studying protein-protein interactions, as a protein standard, or in cell biology research applications. Since this product is a truncated protein and does not contain intracellular catalytic activity domain, it is not suitable for use in enzyme activity studies.
  • Activity: Measured by its ability to bind human EGF in a functional ELISA
  • Formulation: Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween-80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
<1 EU/μg
Epidermal growth factor receptor
EGF Receptor (ErbB) Kinase Family
Mammalian
Lyophilized
≥85% by SDS-PAGE
96kDa
Truncated/Recombinant/Cell Surface Protein
RP23-295E4.1, 9030024J15Rik, AI552599, Erbb, Errp, Wa5, wa-2, wa2
EGFR
IgG1 Fc Tag
Growth Factors & Receptors
EGF (Epidermal Growth Factor), Receptor Tyrosine Kinases