Learn More
FCGR1 (CD64) rekombinantes Mausprotein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Pro 297) des Maus-FCGR1-Vorläufers (NP_034316.1) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 50086M08H25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13416206
  • 167.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
06-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Fc-gamma-Rezeptor I (FCGR1/CD-64 ), rekombinantes Mausprotein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Glykoproteine|Fc Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
14129
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Fc-Rezeptor, IgG, hohe Affinität I.
His-Tag
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren/CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
32 kDa
5 x 5μ g
Verkürzt/rekombinant/Zelloberflächenprotein
FCGR1, AI323638, AV092959, CD64, FcgammaRI, IGGHAFC
FCGR1