Learn More
FCGR3A (CD16a), 158 Phe/Val rekombinantes humanes Protein, His.AVI-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™, biotinyliert
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Gln 208) von humanem FCGR3A (P08637-1), einschließlich der 176 Phe/Val-Mutation, kodiert und am C-Terminus mit Polyhistidin- und AVI-Tags fusioniert
Marke:  Invitrogen 10389H27HB50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13423009
  • 298.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
FC-gamma-Rezeptor III-a (FCGR3A/CD16a), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen und Forschungsanwendungen in der Zellbiologie. Kann auch als Proteinstandard verwendet werden. Dieses Protein ist biotinyliert.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisiertes Protein A bei 0.5 μg/Well humanes IgG1 mit einem linearen Bereich von 0.078 bis 0.625 μg/ml mit 3 mg/ml biotinyliertem, humanem FCGR3A binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Glykoproteine|Fc Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
2214
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Fc-Fragment von IgG, geringe Affinität IIIa, Rezeptor (C16 Da)
AVI-Tag, His-Tag
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren/CD-Proteine
Assay-Standard
Gefroren
25.6 kDa
50 μ g
Verkürzt/rekombinant/Zelloberflächenprotein
RP11-5K23.1, CD16, CD16A, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3
FCGR3A