Learn More
FGF1 (aFGF) rekombinantes Maus-Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die reife Form (Phe 16- Asp155) von Maus-FGF1 (NP_034327.1) kodiert
Marke:  Invitrogen 50179MNAE5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413139
  • 67.00 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 08-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Fibroblasten-Wachstumsfaktor 1 (FGF1/aFGF), rekombinantes Mausprotein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Geeignet für die Durchführung von zellbasierten Assays. Kann auch als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen in einem Zellproliferation-Assay unter Verwendung von BALB/c-3T3-Maus-Fibroblastenzellen. Die ED50 für diese Wirkung beträgt typischerweise 0.05 bis 0.25 ng/ml bei Vorhandensein von 10 μng/ml von Heparin
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 20 mM MES-Puffer, pH-Wert 6.0, 200 mM NaCl, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween-80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 25 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
14164
>98 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
FGFs (Fibroblasten-Wachstumsfaktoren)
Fibroblasten-Wachstumsfaktor 1
Assay-Standard
E. coli
Lyophilisiert
16 kDa
5 μ g
Rekombinant
Dffrx, Fam, Fgf-1, Fgfa, FGF1
FGF1
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Nicht markiert