Learn More
FGFR2, rekombinantes humanes Protein (ohne katalytische Aktivitätsdomäne), hIgG1-Fc.His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Glu 377) von humanem FGFR2 (NP_000132.3) kodiert und am C-Terminus mit der Polyhistidin-markierten Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10824H03H5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13425976
  • 68.35 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
06-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (FGFR2), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Geeignet für die Durchführung von zellbasierten Assays. Kann auch als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden. Da dieses Produkt ein verkürztes Protein ist und keine intrazelluläre, katalytische Aktivitätsdomäne enthält, ist es nicht für die Verwendung in Enzymaktivitätsstudien geeignet.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit die FGF1-abhängige Proliferation von BALB/3T3-Maus-Fibroblasten zu hemmen. Die ED50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 3.7 pg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween-80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Rezeptor-Tyrosin-Kinasen|Wachstumsfaktor-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
2263
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 2
FGF-Rezeptor-Kinasefamilie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
67.6 kDa
5 μ g
Verkürzt/rekombinant
BEK, BFR-1, CD332, CEK3, CFD1, ECT1, FLJ98662, JWS, K-SAM, KGFR, TK14, TK25
FGFR2
His-Tag/IgG1-Fc-Tag