Learn More
ICAM1 rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem ICAM1 (NP_000192.2) (Met 1-Glu 480) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10346H08H5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412979
  • 68.00 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-09-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Interzelluläres Adhäsionsmolekül 1 (ICAM1), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit des immobilisierten Proteins die Adhäsion von PM-stimulierten Akute-Lymphatische-Leukämie(HSB2)-Zellen des menschlichen peripheren Blutes zu unterstützen. Durch Zugabe von Zellen zu ICAM1-beschichteten Platten (12.5 μg/ml, 100 μl/Well) werden ca. 20 bis 40 % insbesondere anhaften
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
51 kDa
5 μ g
Verkürzt/rekombinant/Zelloberflächenprotein
<1 EU/μg
Interzelluläres Adhäsionsmolekül 1
Assay-Standard
Säugetiere
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Interzelluläres Adhäsionsmolekül
BB2, CD54, P3.58
ICAM1
CD-Proteine
His-Tag