Learn More
IL10RB rekombinantes humanes Protein, HIgG1-Fc.His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Ser 220) von humanem IL10RB (NP_000619.3) kodiert und am C-Terminus mit der Polyhistidin-markierten Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10945H03H50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13426026
  • 223.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
02-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin-10-Rezeptor, beta (IL10RB), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen eignen sich rekombinante Proteine für die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen, als Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisiertes, humanes IL28B bei 20 μg/ml (100 μl/Well) humanes IL10RB-Fc mit einem linearen Bereich von 3.125 bis 25 μg/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Interleukine-|Zytokin-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
3588
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Interleukin 10 Rezeptor, Beta
His-Tag/IgG1-Fc-Tag
Zytokine und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
51.7 kDa
50 μ g
Verkürzt/rekombinant
IL10RB, CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2
IL10RB