missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL10RB rekombinantes humanes Protein, HIgG1-Fc.His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™

Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Ser 220) von humanem IL10RB (NP_000619.3) kodiert und am C-Terminus mit der Polyhistidin-markierten Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert

68.00 €

Spezifikation

Reinheit ≥90 % von SDS-PAGE
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Format Lyophilisiert
Gen-Alias IL10RB, CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2
Gen-ID (Entrez) 3588
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13406026
Unterlagen ansehen
Invitrogen
10945H03H5
5 μ g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Interleukin-10-Rezeptor, beta (IL10RB), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen eignen sich rekombinante Proteine für die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen, als Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisiertes, humanes IL28B bei 20 μg/ml (100 μl/Well) humanes IL10RB-Fc mit einem linearen Bereich von 3.125 bis 25 μg/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich

Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.

Spezifikation

Spezifikation

≥90 % von SDS-PAGE
Lyophilisiert
3588
<1 EU/μg
IL10RB, CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2
Sicherheitsdatenblatt (SDS)

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.