Learn More
IL4 Recombinant Human Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the mature form of human IL4 isoform 1 (P05112-1) (His 25-Ser 153) retaining the initial Met
78.25 € - 403.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 15kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Strukturform Full Length/Recombinant
Gen-Alias BCGF-1, BCGF1, BSF1, IL-4, mgC79402
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13443069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11846HNAE50
50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13433069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11846HNAE5
5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin 4 (IL-4), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure, and performing cell based assays. It can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in other research applications.
  • Activity: Measured in a cell proliferation assay using TF1 human erythroleukemic cells (Kitamura, T. et al.,1989, J. Cell Physiol. 140:323.); the EC50 for this effect is typically 0.1-0.3ng/mL
  • Formulation: Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
BCGF-1, BCGF1, BSF1, IL-4, mgC79402
IL4
E. coli
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
15kDa
Full Length/Recombinant
Interleukin 4
Untagged
Cytokines & Receptors
Interleukins