Learn More
IL6R Recombinant Human Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain (Met 1-Pro 365) of human IL6R (NP_000556.1) fused to a polyhistidine tag at the C-terminus
79.50 € - 1285.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Gen-ID (Entrez) 3570
Molekulargewicht 40kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20° to -70°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Strukturform Truncated/Recombinant
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13485866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10398H08H5
5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13495866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10398H08H50
50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13475866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10398H08H250
5 x 50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin 6 receptor (IL6R), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in protein studies such as protein structure analysis and protein-protein interactions. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • Activity: Measured by its binding ability in a functional ELISA; immobilized recombinant human IL6 at 8μg/mL (100μL/well) can bind recombinant human IL6R with a linear range of 1.25-20.0ng/mL
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, and 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
Shipping Condition: Room Temperature. This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
40kDa
Truncated/Recombinant
IL6R, CD126, IL-6R-1, IL-6R-alpha, IL6RA, mgC104991
IL6R
Mammalian
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
3570
Store at -20° to -70°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
<1 EU/μg
Interleukin 6 receptor
His Tag
Cytokines & Receptors/CD Proteins
Interleukins, Cytokine Receptors