Learn More
IL7R (CD127) rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Gly 236) von humanem IL7R (NP_002176.2) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10975H08H50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13426036
  • 289.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin-7-Rezeptor (IL7R/CD127), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Geeignet für Protein-Protein-Interaktions-Assays, Proteinstrukturanalysen, als Immunogen, Proteinstandard und andere Forschungsanwendungen.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisiertes, humanes IL7 R-His bei 1 μg/Well biotinyliertes Maus-TSLP-His mit einem linearen Bereich von 1.25 bis 10.0 μg/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Interleukine-|Zytokin-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
3575
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Interleukin Rezeptor, Alpha
His-Tag
Zytokine und Rezeptoren/CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
26.3 kDa
50 μ g
Verkürzt/rekombinant
IL7R, CD127, CDW127, IL-7R-alpha, IL7RA, ILRA
IL7R