Learn More
PDGFRA, rekombinantes humanes Protein (ohne katalytische Aktivitätsdomäne), His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met1-Glu 524) von humanem PDGFRA (NP_006197.1) kodiert, das am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10556H08H250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13415916
  • 1130.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
06-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der von Thrombozyten abgeleitete Wachstumsfaktor Alpha-Polypeptid (PDGFRA) und das rekombinante menschliche Protein werden als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden. Da dieses Produkt ein verkürztes Protein ist und keine intrazelluläre, katalytische Aktivitätsdomäne enthält, ist es nicht für die Verwendung in Enzymaktivitätsstudien geeignet.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem Funktions-ELISA, kann immobilisiertes humanes PDGFRA-His bei 1μg0.8g/Well humanes PDGFC-Fc mit einem linearen Bereich von 0.032-μ g/ml binden.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween-80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Rezeptor-Tyrosin-Kinasen|Wachstumsfaktor-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
5156
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Thrombozyten-abgeleiteter Wachstumsfaktor-Rezeptor, Alpha
PDGFR-Kinasegruppe
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren/CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
57.7 kDa
5 x 50μ g
Verkürzt/rekombinant
PDGFRA, CD140a, mgC74795, PDGFR2, Rhe-PDGFRA
PDGFRA
His-Tag