Learn More
PVR (CD155) rekombinantes humanes Protein, DDDDK-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met1-Asn 343) von humanem PVR (NP_006496.3) kodiert, das am N-Terminus zu einem DDDDK-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10109HCCH5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13425716
  • 68.60 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
06-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Poliovirus-Rezeptor (PVR/CD155), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen und Forschungsanwendungen in der Zellbiologie. Kann auch als Immunogen oder als Proteinstandard verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem Funktions-ELISA, kann immobilisiertes humanes PVR (400ng/Well) auf einer mit Maus-anti-human-PVR mit Antikörpern beschichteten Platte rekombinantes humanes CD226 in einem linearen Bereich von 4.0-20μ g/ml binden.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Rezeptoren für virale Wirtszellen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
5817
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Poliovirus-Rezeptor
DDDDK
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
35.7 kDa
5 μ g
Verkürzt/rekombinant/Zelloberflächenprotein
PVR, CD155, HVED, NECL5, Necl-5, PVS, TAGE4
PVR