Learn More
PVR (CD155) Recombinant Human Protein, hIgG1-Fc Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain (Met 1-Asn 343) of human PVR (NP_006496.3) fused to the Fc region of human IgG1 at the C-terminus
285.00 € - 1008.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Gen-ID (Entrez) 5817
Molekulargewicht 61.8kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20° to -70°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Strukturform Truncated/Recombinant/Cell Surface Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13495706
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10109H02H50
50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13475706
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10109H02H250
5 x 50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Poliovirus receptor (PVR/CD155), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in studying protein-protein interactions, and cell biology research applications. It can also be used as a protein standard.
  • Activity: Measured by its binding ability in a functional ELISA; immobilized human DNAM1 at 2μg/mL (100μL/well) can bind human PVR-Fc with a linear range of 0.032-0.8μg/mL
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, and 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
Shipping Condition: Room Temperature. This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
61.8kDa
Truncated/Recombinant/Cell Surface Protein
PVR, CD155, HVED, NECL5, Necl-5, PVS, TAGE4
PVR
Mammalian
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
5817
Store at -20° to -70°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
<1 EU/μg
Poliovirus receptor
IgG1 Fc Tag
CD Proteins
Viral Host Cell Receptors