Learn More
SPINT1 Recombinant Human Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the human SPINT1 (O43278-2) (Met 1-Val 433) fused to a polyhistidine tag at the C-terminus
169.00 € - 483.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 45.8kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias SPINT1, UNQ223/PRO256, HAI, HAI1, MANSC2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15249095
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11742H08H5
5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15229095
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11742H08H25
5 x 5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Serine Peptidase Inhibitor Kazal Type 1 (SPINT1), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in protein studies such as enzymatic analysis and protein-protein interactions. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • Activity: Measured by its ability to inhibit trypsin cleavage of a fluorogenic peptide substrate, Mca-RPKPVE-Nval-WRK(Dnp)-NH2 (R&D Systems Cat. No. ES002); the IC50 value is <2nM
  • Formulation: Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
SPINT1, UNQ223/PRO256, HAI, HAI1, MANSC2
SPINT1
Mammalian
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
45.8kDa
<1 EU/μg
Serine peptidase inhibitor, Kazal type 1
His Tag
Protease Inhibitors
Protease Inhibitors