Learn More
TNF (TNFa) Recombinant Human Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein is expressed from a DNA sequence encoding the soluble form of human TNF (NP_000585.2) (Val 77-Leu 233) retaining the initial Met at the N-terminus
170.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 17.4kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Strukturform Full Length/Recombinant
Gen-Alias TNF, DADB-70P7.1, DIF, TNF-alpha, TNFA, TNFSF2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13473019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10602HNAE25
5 x 5μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13403029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10602HNAE50
50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13483019
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10602HNAE250
5 x 50μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. This protein is suitable for use in analysis of protein structure and performing cell based assays. It can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in other research applications.
Background: Tumor necrosis factor alpha (TNF-α), also known as cachectin and TNFSF1A, is the prototypic cytokine of the TNF superfamily, and is a multifunctional molecule involved in the regulation of a wide spectrum of biological processes including cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF-α is produced mainly by macrophages, and large amounts of this cytokine are released in response to lipopolysaccharide, other bacterial products, and Interleukin-1 (IL-1). TNF-α is primarily produced as a type II transmembrane protein arranged in stable homotrimers, and a soluble trimeric form of TNF-α is released via proteolytic cleavage by the metalloprotease TACE/ ADAM17. Two receptors mediating the TNF-α function have been identified, the ubiquitous TNF RI from which most signaling are derived, and the hematopoietic cell-restricted TNF RII. Upon the TNF-α trimers binding, TNF receptors also form trimers, undergo a conformational change, and enable the adaptor protein TRADD to bind to the death domain, and thus initiates the signal pathways such as the NF-kB, Jak/STAT, and the MAPK pathways, as well as the death signaling. As a major mediator of apoptosis, inflammation and immunity, TNF-α has been implicated in the pathogenesis of a variety of human diseases including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.
  • N-terminal Sequence Analysis: Met
  • Activity: measured in a cytotoxicity assay using L929 mouse fibrosarcoma cells in the presence of the metabolic inhibitor actinomycin D, the EC50 for this effect is typically 25-200pg/mL, corresponding to a specific activity of 5 x 106 to 4 x 107 units/mg
  • Formulation: lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% mannitol, 5% trehalose, 0.02% Tween™-80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double-distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
Manufactured by Sino Biological (China).
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
TNF, DADB-70P7.1, DIF, TNF-alpha, TNFA, TNFSF2
TNF
E. coli
Lyophilized
≥95% by SDS-PAGE
17.4kDa
Full Length/Recombinant
Tumor necrosis factor
Untagged
Cytokines & Receptors
TNF (Tumor Necrosis Factor)