Learn More
VEGFC, rekombinantes, humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die Rückstände 103 bis 227 der reifen Form von menschlichem VEGFC (NP_005420.1) kodiert, die am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10542H08H50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13415906
  • 407.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
06-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
VEGFC (Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor C), rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; Scatchard-Analyse zeigte, dass die Affinitätskonstante (Kd) von rekombinantem humanem VEGFC, gebunden an rekombinantes humanes VEGFR3 1.4 nM betrug.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose und 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Versandbedingung: Raumtemperatur. Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
VEGF (Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor)
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
7424
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 ° bis -70 °C lagern. Die Aliquots unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor C
His-Tag
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
15.5 kDa
50 μ g
Rekombinant
Flt4-L, VRP, VEGFC
VEGFC