Learn More
Sintofen 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318276
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318276 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318276 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16970500AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sintofen
CAS 130561-48-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sintofen
Versandbedingung +20°C
Summenformel C18 H15 Cl N2 O5
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-Cinnolinecarboxylic acid, 1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-, 1-(4-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-3-cinnolinecarboxylic acid, Cintofen, SC 2053, Sintofen
InChI-Formel InChI=1S/C18H15ClN2O5/c1-25-9-10-26-14-4-2-3-13-15(14)17(22)16(18(23)24)20-21(13)12-7-5-11(19)6-8-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,23,24)
SMILES COCCOc1cccc2N(N=C(C(=O)O)C(=O)c12)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxocinnolin-3-carbonsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 374.78
Menge 1 mL
Formelmasse 374.0669 g/mol