missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRP alpha/CD172a Antibody (602411), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18598937 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18598937 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18598937 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB4546M

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

SIRP alpha/CD172a Monoclonal antibody specifically detects SIRP alpha/CD172a in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SIRP alpha/CD172a
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 602411
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Bit, BITbrain-immunoglobulin-like molecule with tyrosine-based activation motifs, Brain Ig-like molecule with tyrosine-based activation motifs, CD172 antigen-like family member A, CD172a, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MFRtyrosine phosphatase SHP substrate 1, MYD1, MYD-1, MyD-1 antigen, P84, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1, PTPNS1, SHP substrate 1, SHPS-1, SHPS1CD172A, signal-regulatory protein alpha, Signal-regulatory protein alpha-1, Signal-regulatory protein alpha-2, Signal-regulatory protein alpha-3, SIRPalpha, SIRP-ALPHA-1, Sirp-alpha-2, SIRPalpha2, Sirp-alpha-3, SIRPtyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human SIRP alpha/CD172a, Gly27-Asn370 (predicted), Accession # P78324
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Protein Phosphatase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140885
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.