missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (1F3), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18297441 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18297441 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18297441 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP151641AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sirtuin 1/SIRT1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1F3
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular)
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Gensymbole SIRT1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human SIRT1 (amino acids: 265-452) expressed in E. coli. [UniProtNo. Q96EB6]
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23411
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.