Learn More
mb2 Sitz-Steh-Polyurethan
Beschreibung
- Sitzen Stehen schwarz
- Stabile Stehtische aus Stahlrohr mit ergonomisch geformten, robusten integrierten Schaumstoffsitzen
- Sitzhöhenverstellung 600 bis 850 mm
- Sitzneigung 15° horizontal 16° mit automatischer Rückgabe
- Rutschfeste Bodengleiter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stuhl |
| Farbe | Schwarz |
| Einstellbar (Höhe) | Ja |
| Verstellbar | Höhe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Tischaufstellung |
| Höhe (metrisch) | 480 mm |
| Menge | Je 1 |
| Sitzhöhe | 600 bis 850 mm |
| Gewicht (metrisch) | 9 kg |
| Mit Armlehnen | Nein |
| Mehr anzeigen |