Learn More
Tocris Bioscience™ SK 575-NEG
Beschreibung
SK 575-NEG is the negative control for SK 575 (Cat. No. 7583).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 12-(4-(2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoyl)piperazin-1-yl)-N-(2-((2-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethyl)-12-oxododecanamide |
| CAS | 2523017-04-9 |
| Menge | 5 mg |
| Ziel | Active Degrader Negative Controls |
| Summenformel | C48H55FN8O8 |
| Reinheit | 0.98 |