missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-SK&F 10047 hydrochloride
Beschreibung
(+)-SK&F 10047 hydrochloride is a prototypical σ1 receptor agonist. Behaviorally active in animal models of memory and stress.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S,6S,11S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol hydrochloride |
| CAS | 133005-41-1 |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | Sigma1 Receptor Agonists |
| Summenformel | C17H23NO.HCl |
| Reinheit | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?