Learn More
Tocris Bioscience™ SKA 31
KCa3.1 (IK) and KCa2 (SK) channel activator
N.V.
Spezifikation
Reinheit >99%
Produkttyp SKA 31
Molekulargewicht 200.26
Hemmstoffe SKA 31
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Activator of KCa3.1 and KCa2 channels (EC50 values are 260, 2900, 2900 nM for KCa3.1, KCa2.1 and KCa2.2 respectively). Potentiates acetylcholine-induced EDHF-type dilations of mouse carotid arteries and lowers blood pressure in normotensive and hypertensive mice.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
SKA 31
200.26
SKA 31