Learn More
Honeywell™ SKELETON NIT 3 Handschuhe
Artikelnummer. 15896775
Change view
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15896775 8 1 Paar
15806785 9 1 Paar
15816785 10 1 Paar
3 options
Artikelnummer. 15896775
Marke: Honeywell™ 233227508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ SKELETON NIT 3 Handschuhe verfügen über ein Stoßdämpferpolster oben auf der Hand zum Schutz der Mittelhandknochen und Finger.
  • Strickhandschuh in Spectra™
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Das Spectra-Garn™ bietet eine sehr gute Schnittfestigkeit
  • Schwarze Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
  • Die Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Die Schaumbeschichtung macht den Handschuh flexibler als normales Nitril
  • Gummiaufnäher oben auf der Hand und den Fingern
  • Schützt Metacarpian und Finger vor Stößen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken
Beschreibung 13 Gauge
Farbe Blau, Weiß
Material Nitril
Größe 8
Länge (metrisch) 25 cm