Learn More
Skinner Liste säureextrahierbarer Stoffe, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep SKINNER-AE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 2000μg/ml |
2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 2000μg/ml |
2-Methylphenol | 95-48-7 | 2000μg/ml |
3-Methylphenol | 108-39-4 | 2000μg/ml |
4-Methylphenol | 106-44-5 | 2000μg/ml |
4-Nitrophenol | 100-02-7 | 2000μg/ml |
Phenol | 108-95-2 | 2000μg/ml |
Thiophenol | 108-98-5 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Skinner List Acid Extractables | |
MeCl | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch