missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SkQR1, TRC

Artikelnummer. 30410237
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410237 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30410237 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS5550502.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SkQR1
CAS 1333381-77-3
Summenformel C44H56N2O6
Menge 2.5 mg
Synonym 9-[2-[[[10-(2,5-Dihydroxy-3,4-dimethylphenyl)decyl]oxy]carbonyl]phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium
InChI-Formel InChI=1S/C44H54N2O5.H2O/c1-7-45-37-26-40-35(23-28(37)3)42(36-24-29(4)38(46-8-2)27-41(36)51-40)33-20-16-17-21-34(33)44(49)50-22-18-14-12-10-9-11-13-15-19-32-25-39(47)30(5)31(6)43(32)48;/h16-17,20-21,23-27,45-46H,7-15,18-19,22H2,1-6H3,(H-,47,48);1H2
SMILES [OH-].CCNc1cc2[o+]c3cc(NCC)c(C)cc3c(c4ccccc4C(=O)OCCCCCCCCCCc5cc(O)c(C)c(C)c5O)c2cc1C
IUPAC-Name 10-(2,5-Dihydroxy-3,4-dimethylphenyl)decyl-2-[3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthen-10-ium-9-yl]benzoat;hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 708.93
Formelmasse 708.4138
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.