Learn More
Tocris Bioscience™ SL 327
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095052
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095052 1 mg 1 Milligramm
18024502 10 mg 10 Milligramm
18085052 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18095052 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1969/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective inhibitor of MEK1 and MEK2; brain penetrant
Selective inhibitor of MEK1 and MEK2 (IC50 values are 0.18 and 0.22 μM respectively); blocks hippocampal LTP in vitro. Brain penetrant in vivo, blocking fear conditioning and learning in rats, and producing neuroprotection in mice, following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305350-87-2
Summenformel C16H12F3N3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SL 327
Menge 1 mg
Formelmasse 335.35
Reinheit >99%
Molekulargewicht 335.348