Learn More
Thermo Scientific™ SL4 Plus Zentrifugenserie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16370748 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
208/240 V
220/240 V
Rotor inklusive:
Ja
Nein
Modell:
CL4R Plus
SL4 Plus
SL4+-MD
SL4R Plus, TX-1000 Zellkulturpaket
SL4R Plus, TX-750 Zellkulturpaket
SL4R Plus-MD
SL4R Plus-MD, TX-1000 Blutröhrchenpaket
Packungsgröße:
1 Einheit
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Rotor inklusive Modell unitSize
16370748 220/240 V Nein CL4R Plus 1 Einheit
16310728 208/240 V Nein SL4+-MD 1 Einheit
16370728 220/240 V Nein SL4R Plus-MD 1 Einheit
16320748 208/240 V Nein SL4 Plus 1 Einheit
16330768 220/240 V Ja SL4R Plus, TX-1000 Zellkulturpaket 1 Einheit
16340778 220/240 V Ja SL4R Plus, TX-750 Zellkulturpaket 1 Einheit
16340758 220/240 V Ja SL4R Plus-MD, TX-1000 Blutröhrchenpaket 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16370748 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75009927
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit bis zu 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller Auto-Lock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren
Anwenderfreundlich:
  • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
  • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
  • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
  • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
  • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 196x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 148x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 96x konische 15 ml-Röhrchen, 40x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten, 4x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren)
Max. RZB 25,830 x g Festwinkel (mit 30x 2 ml-Rotor), 5.590 x g Ausschwingung (mit BIOShield 1000A Rotor)
Gekühlt Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar
Display Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Zur Verwendung mit (Geräte) Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Enthält Die Zentrifuge enthält Folgendes in der Verpackung: Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824 ), Netzkabel für die Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung
Material Die Vorderseite, Oberseite und Seiten sind aus Kunststoff (PC-ABS) und mit 2K-Lack (PUR-basiert) lackiert, das Metallgehäuse aus kaltgewalztem Stahl mit Pulverlackierung (strukturiert) und die Zentrifugenschüssel korrosionsbeständig mit hoher Wärmeleitfähigkeit (EDELSTAHL 1.4301 KALTGEWALZT). Die Gerätefüße sind aus Gummi.
Modell CL4R Plus
Geräuschpegel <64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14.500 U/min
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) Auswahl an neun Beschl.-/zehn  Verzög.raten
Programmspeicher Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar
Rotor TX-1000
Rotor inklusive Nein
Laufzeit Bis zu 9 h 59 min
Standards ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temperaturbereich -10 bis +40 °C, ±2 °C
Zeitschaltuhr Option zum Hoch- oder Herunterzählen
Typ Tischzentrifuge
Gewährleistung 5 Jahr begrenzt
Abmessungen (L x B x H) außen 690 x 746 x 361 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 27,2 in.
Außenlänge (metrisch) 690 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 29,4 in.
Außenbreite (metrisch) 746 mm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 14,2 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel 33,9 in.
Außenhöhe (metrisch) 361 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 861 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 27,2 in.
Tiefe (metrisch) 690 mm
Nettogewicht 120 kg
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 1950 w
Frequenz 50/60 Hz