Learn More
Bollé Safety Slam Schutzbrille
Artikelnummer. 12679200
Change view
Click to view available options
Linsenfärbung:
Farbton 1.7
Farbton 3
Farbton 5
Gelb
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest
Stoßfest, Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Linsenbeschichtung unitSize
12679200 Gelb Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest 1 Stück
12689200 Farbton 1.7 Stoßfest, Kratzfest 1 Stück
12699200 Farbton 3 Stoßfest, Kratzfest 1 Stück
12609210 Farbton 5 Stoßfest, Kratzfest 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12679200 Lieferant Bollé Safety Lieferanten-Nr. SLAPSJ
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Elegant, leicht zu tragen, bietet er jederzeit Schutz und einen unschlagbaren Komfort.
  • Stilvoll.
  • Leicht zu tragen.
  • Schutz jederzeit.
  • Unschlagbarer Komfort.
  • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
  • Mechanisches Risiko F - Mechanisches Risiko - Geringer Energieeinfluss:& Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
  • Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
  • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest
Beschreibung Modell SLAPSJ
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, Mechanisches Risiko F/T, Optische Klasse 1, CE
Linsenfärbung Gelb
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innenbereich/bewölkter Himmel, Schutz, Dauerverschleiß
Anzahl pro Karton 200/Karton
Anzahl pro Packung 1/Beutel, 10/Packung
Gewicht (metrisch) 24 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz EN170/2C-1.2