Learn More
Slc17a8 Mouse anti-Human, Rat, HRP, Clone:S34-34, Abnova™
Artikelnummer. 16109699
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16109699 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16109699 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB16995.100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant rat Slc17a8.
Spezifikation
Antigen Slc17a8
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S34-34
Konjugat HRP
Beschreibung solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 8
Verdünnung Immunocytochemistry (1:100)
Immunofluorescence (1:100)
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)
Western Blot (1:1000)
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide)
Gen Slc17a8
Gen-Alias Vglut3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 546-588 at C-terminus of rat Slc17a8.
Menge 100 μg
Gen-ID (Entrez) 266767
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1