Learn More
SLC1A5 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18090397 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18090397 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18090397 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297567F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC1A5 Polyclonal specifically detects SLC1A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SLC1A5
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AAAT, ASCT2M7VS1, ATB(0), Baboon M7 virus receptor, M7V1ATBO, neutral amino acid transporter B, neutral amino acid transporter B(0), R16, RD114 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, RDR, RDRCFLJ31068, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5, Solute carrier family 1 member 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC1A5 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6510
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG