missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC24A5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16541352
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16541352 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16541352 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA598527

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC24A5 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

The SLC24A5 gene is a member of the potassium-dependent sodium/calcium exchanger family and encodes an intracellular membrane protein with 2 large hydrophilic loops and 2 sets of multiple transmembrane-spanning segments. Sequence variation in this gene has been associated with differences in skin pigmentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC24A5
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen SLC24A5
Gen-Zugriffsnummer Q71RS6
Gen-Alias F630045L20Rik; ion transporter JSX; JSX; K-independent Na+/Ca2+ exchanger JSX; Na(+)/K(+)/Ca(2+)-exchange protein 5; Na-Ca exchanger 5; NCKX5; NCX5; OCA6; oculocutaneous albinism 6 (autosomal recessive); SHEP4; Slc24a5; sodium/potassion/calcium exchanger 5; sodium/potassium/calcium exchanger 5; solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 5; solute carrier family 24 member 5; solute carrier family 24, member 5
Gensymbole SLC24A5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Sodium/potassium/calcium exchanger 5 protein (240-298AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 283652
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.