Learn More
SLC25A13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen SLC25A13
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10789-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16887403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10789-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Citrin, also known as SLC25A13 (Solute carrier family 25 member 13), ARALAR2 or CTLN2, is a 675 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the inner membrane of the mitochondrion. Expressed in liver, pancreas, kidney, brain, heart and placenta, citrin functions as a calcium-dependent glutamate and aspartate carrier that is thought to play a role in the urea cycle. Citrin, a member of the mitochondrial carrier family, contains three Solcar repeats and four EF-hand domains through which it binds calcium. Defects in the gene encoding citrin are the cause of citrullinemia type 2 (CTLN2) and neonatal intrahepatic cholestasis due to citrin deficiency (NICCD). CTLN2 is an autosomal recessive disease that results from errors in the urea cycle and is characterized by neuropsychiatric symptoms such as loss of memory, seizures and coma. NICCD, a non-lethal disorder, occurs during infancy and is characterized by low birth weight, reduced bile flow, growth retardation and hepatic fibrosis.
Spezifikation
Spezifikation
SLC25A13
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9QXX4, Q9UJS0
10165, 362322, 50799
SLC25A13 Fusion Protein Ag1242
Primary
-20°C
SLC25A13
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARALAR2, CITRIN, CTLN2, SLC25A13
Slc25a13
IgG
Antigen Affinity Chromatography