Learn More
SLC25A34 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17557-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887464
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SLC25A34 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins.
Spezifikation
Spezifikation
SLC25A34
Polyclonal
Unconjugated
SLC25A34
RP11 169K16.2, SLC25A34
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
284723, 298606, 384071
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A2ADF7, Q5XIF9, Q6PIV7
SLC25A34
SLC25A34 Fusion Protein Ag11719
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat