Learn More
SLC2A9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26486-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884935
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GLUT9, or SLC2A9, is a member of the SLC2A facilitative glucose transporter family. Members of this family play a significant role in maintaining glucose homeostasis. GLUT9 may play a role in the development and survival of chondrocytes in cartilage matrices. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
SLC2A9
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NRM0
Glucose transporter type 9, GLUT 9, GLUT9, GLUTX, SLC2A9, UAQTL2, URATv1
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
117591, 56606
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
SLC2A9
Liquid
SLC2A9
SLC2A9 Fusion Protein Ag24135
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human