Learn More
SLC30A3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563864
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781632
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: HSHGSRGAEY APLEEGPEEP LPLGNTSVR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 83%.
SLC30A3 Polyclonal antibody specifically detects SLC30A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
SLC30A3
Polyclonal
Unconjugated
Slc30a3
SLC30A3; solute carrier family 30 (zinc transporter), member 3; solute carrier family 30 member 3; solute carrier family 30 protein; zinc transporter 3; zinc transporter ZnT-3; ZNT3; znT-3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7781
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q99726
Slc30a3
Recombinant protein corresponding to Human SLC30A3