missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC30A6 Antibody [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30584268 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30584268 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30584268 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP345319AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC30A6 Polyclonal antibody specifically detects SLC30A6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC30A6
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MGC45055, MST103, MSTP103, solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6, Solute carrier family 30 member 6, zinc transporter 6, ZnT-6, ZNT6FLJ31101
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen solute carrier family 30(zinc transporter), member 6. (Uniprot# Q6NXT4)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55676
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.